Calcio óxido 96%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
196910010 196910025
ACRO196910010EA 38.4 EUR
ACRO196910010 ACRO196910025
Calcio óxido 96%, extra puro
Calcio óxido
Formula: CaO
Pto. Ebullición: 2850 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 2570 °C
Densidad: 3,38 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010911
Núm. CAS: 1305-78-8
EINECS: 215-138-9
UN: 1910
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,01691
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Powder
Titration Complexometric ≥95 %
Arsenic (As) ≤3 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.5 % (in HCl)
Loss on ignition ≤3.5 % (800°C)
Mg and alkali salts (SO4) ≤2.5 %