Calcio óxido 97+%, en polvo para análisis
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Quicklime, Calcium oxide from marble, caustic, Lime
422830010 422830025
ACRO422830010EA 36.9 EUR
ACRO422830010 ACRO422830025
Calcio óxido 97+%, en polvo para análisis
Calcio óxido
Formula: CaO
MW: 56,08 g/mol
Pto. Ebullición: 2850 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 2570 °C
Densidad: 3,38 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010911
Núm. CAS: 1305-78-8
EINECS: 215-138-9
UN: 1910
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,01691
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white to light yellow Powder
Titration Complexometric ≥97.0 % (CaO) on dry substance
Nitrate (NO3) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤1000 ppm
Iron (Fe) ≤1000 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤100 ppm
Insoluble matter ≤1 % (in acetic acid)
NH4OH precipitate ≤2.0 %
Loss on ignition ≤5 %