Calcio óxido ≥99.998% (metals basis) (excluding other alkaline earth and alkali metals 130 ppm max), Puratronic®
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Quicklime, Calcium oxide from marble, caustic, Lime
Purity: 99.998%
CAS No.: 1305-78-8
Molecular Formula: CaO
Formula Weight: 56.08
Physical Form: Powder
Density: 3.37
Refractive Index: 1.8300
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 2572°
Boiling Point: 2850°
Merck Reference: 14,1686
MDL No.: MFCD00010911
Formula:
CaO MW: 56,08 g/mol Pto. Ebullición: 2850 °C Pto. de fusión: 2572 °C Densidad: 3,37 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010911 Núm. CAS: 1305-78-8 EINECS: 215-138-9 UN: 1910 ADR: 8,III Índice Merck: 14,1686 |