Calcio óxido ≥99.95% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Quicklime, Calcium oxide from marble, caustic, Lime
10923.18
10923.30
10923.A1
10923.18EA
79.8
EUR
10923.18
10923.30
10923.A1
Calcio óxido ≥99.95% (metals basis)
Calcio óxido
Purity: 99.95%
CAS No.: 1305-78-8
Molecular Formula: CaO
Formula Weight: 56.08
Physical Form:
Formula:
CaO Pto. Ebullición: 2850 °C Pto. de fusión: 2572 °C Densidad: 3,37 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010911 Núm. CAS: 1305-78-8 EINECS: 215-138-9 UN: 1910 ADR: 8,III Índice Merck: 14,1686 |