Calcio óxido, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Quicklime, Calcium oxide from marble, caustic, Lime
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.02109.1000 1.02109.9025
1.02109.1000EA 94.3 EUR
1.02109.1000 1.02109.9025
Calcio óxido, Supelco®
Calcio óxido
Formula: CaO
Pto. Ebullición: 2850 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 2580 °C
Densidad: 3,38 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010911
Núm. CAS: 1305-78-8
EINECS: 215-138-9
Índice Merck: 13,01691