Calcio óxido ≥92%, en polvo, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Quicklime, Calcium oxide from marble, caustic, Lime
22645.360EA 332 EUR
22645.360 22645.260
Calcio óxido ≥92%, en polvo, TECHNICAL
Calcio óxido
Formula: CaO
MW: 56.08 g/mol
Pto. Ebullición: 2850
Pto. de fusión: 2580 °C
Densidad: 3.38 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010911
Núm. CAS: 1305-78-8
EINECS: 215-138-9
UN: 1910
Índice Merck: 13,01691
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza Min. 92 %