Magnesio óxido 99.99% (trace metals basis), extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
193430100 193430500
ACRO193430100EA 75.3 EUR
ACRO193430100 ACRO193430500
Magnesio óxido 99.99% (trace metals basis), extra puro
Magnesio óxido
Formula: MgO
Pto. Ebullición: 3600 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 2800 °C
Densidad: 3,58 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011109
Núm. CAS: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Índice Merck: 13,05700
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤0.01 %