Magnesio óxido 98%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Óxido de magnesio, Magnesio calcinado
205150025 205155000
ACRO205150025EA 236 EUR
ACRO205150025 ACRO205155000
Magnesio óxido 98%, puro
Magnesio óxido
Formula: MgO
Pto. Ebullición: 3600 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 2800 °C
Densidad: 3,58 g/cm³
Número MDL: MFCD00011109
Núm. CAS: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Índice Merck: 13,05700
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to grey Crystalline powder
Titration Complexometric ≥97.5 %