Magnesio óxido 97+% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Óxido de magnesio, Magnesio calcinado
222532500
222530010
ACRO222532500EA
85.1
EUR
ACRO222532500
ACRO222530010
Magnesio óxido 97+% para análisis
Magnesio óxido
Formula:
MgO MW: 40.3 g/mol Pto. Ebullición: 3600 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: 2800 °C Densidad: 3.58 g/cm³ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011109 Núm. CAS: 1309-48-4 EINECS: 215-171-9 Índice Merck: 13,05700 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Powder |
Titration Complexometric | ≥97.0 % (on dry substance) |
Chloride (Cl) | ≤0.1 % |
Sulfate (SO4) | ≤1.0 % |
Calcium (Ca) | ≤1.1 % |
Iron (Fe) | ≤0.05 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤0.003 % |
Soluble matter | ≤2 % (in water) |
Insoluble matter | ≤0.1 % (in HCl) |
Loss on ignition | ≤5.0 % (900°C) |