Magnesio óxido 98%, en polvo Ø 99% <150 µm (-100 mesh), extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Óxido de magnesio, Magnesio calcinado
263830025 263835000 263830100
ACRO263830025EA 249 EUR
ACRO263830025 ACRO263835000 ACRO263830100
Magnesio óxido 98%, en polvo Ø 99% <150 µm (-100 mesh), extra puro
Magnesio óxido
Formula: MgO
MW: 40.3 g/mol
Pto. Ebullición: 3600 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 2800 °C
Densidad: 3.58 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011109
Núm. CAS: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Índice Merck: 13,05700
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥97.5 %
Sulfate (SO4) ≤2500 ppm
Calcium oxide (CaO) ≤3000 ppm
Silicon dioxide (SiO2) ≤500 ppm
Loss on ignition ≤2 %
Aluminium oxide (Al2O3) ≤400 ppm
Iron(III)oxide (Fe2O3) ≤400 ppm