Magnesio óxido ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Óxido de magnesio, Magnesio calcinado
10800.18
10800.09
10800.30
10800.18EA
526
EUR
10800.18
10800.09
10800.30
Magnesio óxido ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Magnesio óxido
Purity: 99.998%
CAS No.: 1309-48-4
Molecular Formula: MgO
Formula Weight: 40.30
Physical Form: -22 Mesh Powder
Density: 3.58
Refractive Index: 1.736
Odour: Odourless
Melting Point: 2852°
Boiling Point: 3600°
Merck Reference: 14,5677
MDL No.: MFCD00011109
Formula:
MgO Pto. Ebullición: 3600 °C Pto. de fusión: 2852 °C Densidad: 3,58 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011109 Núm. CAS: 1309-48-4 EINECS: 215-171-9 Índice Merck: 14,5677 |