Magnesio óxido substrate 10x10x0.5mm, polished one side 100 orientation
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Óxido de magnesio, Magnesio calcinado
36427.KT 36427.KU
36427.KTEA 150 EUR
36427.KT 36427.KU
Magnesio óxido substrate 10x10x0.5mm, polished one side 100 orientation
Magnesio óxido
CAS No.: 1309-48-4 Molecular Formula: MgO MDL No.: MFCD00011109
Formula: MgO
MW: 40.3 g/mol
Pto. Ebullición: 3600
Pto. de fusión: 2800
Densidad: 3.58 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011109
Núm. CAS: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Índice Merck: 13,05700