Magnesio óxido substrate 10x10x1mm, polished one side 100 orientation
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
38503.KT 38503.KU
38503.KTEA 161 EUR
38503.KT 38503.KU
Magnesio óxido substrate 10x10x1mm, polished one side 100 orientation
Magnesio óxido
Molecular Formula: MgO MDL No.: MFCD00011109
Formula: MgO
Pto. Ebullición: 3600 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 2800 °C
Densidad: 3,58 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011109
Núm. CAS: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Índice Merck: 13,05700