Magnesio óxido ≥99.95% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Óxido de magnesio, Magnesio calcinado
43196.22
43196.14
43196.22EA
439
EUR
43196.22
43196.14
Magnesio óxido ≥99.95% (metals basis)
Magnesio óxido
Purity: 99.95%
CAS No.: 1309-48-4
Molecular Formula: MgO
Formula Weight: 40.30
Physical Form: 3-6mm Fused Lump
Density: 3.58
Refractive Index: 1.736
Odour: Odourless
Melting Point: 2852°
Boiling Point: 3600°
Merck Reference: 14,5677
MDL No.: MFCD00011109
For vacuum deposition
Formula:
MgO MW: 40.3 g/mol Pto. Ebullición: 3600 °C Pto. de fusión: 2852 °C Densidad: 3.58 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011109 Núm. CAS: 1309-48-4 EINECS: 215-171-9 Índice Merck: 14,5677 |