Magnesio óxido ≥99% (metals basis), nanopolvo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Óxido de magnesio, Magnesio calcinado
44733.14 44733.22 44733.36
44733.14EA 68.9 EUR
44733.14 44733.22 44733.36
Magnesio óxido ≥99% (metals basis), nanopolvo
Magnesio óxido
Purity: 99+% CAS No.: 1309-48-4 Molecular Formula: MgO Formula Weight: 40.30 Physical Form: 100nm APS Powder, S.A. 7.3m2/g Density: 3.58 Refractive Index: 1.736 Odour: Odourless Melting Point: 2852° Boiling Point: 3600° Merck Reference: 14,5677 MDL No.: MFCD00011109
Formula: MgO
Pto. Ebullición: 3600 °C
Pto. de fusión: 2852 °C
Densidad: 3,58
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011109
Núm. CAS: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Índice Merck: 14,5677