Magnesio óxido para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Óxido de magnesio, Magnesio calcinado
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05865.0100 1.05865.0500 1.05865.9025
1.05865.0100EA 212 EUR
1.05865.0100 1.05865.0500 1.05865.9025
Magnesio óxido para análisis, Supelco®
Magnesio óxido
Formula: MgO
Pto. Ebullición: 3600 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 2800 °C
Densidad: 3,58 g/cm³ (25 °C)
Número MDL: MFCD00011109
Núm. CAS: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Índice Merck: 13,05700
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 2800 °C
Molar Mass 40.3 g/mol
Bulk Density 100 kg/m3
Boiling Point 3600 °C (1000 hPa)
Density 3.58 g/cm3 (25 °C)
pH 10.3 (H2O, 20 °C) (saturated solution)