Magnesio óxido ligero 98.0-100.5%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
25061.156EA 86.9 EUR
25061.156 25061.236
Magnesio óxido ligero 98.0-100.5%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Magnesio óxido
Formula: MgO
Pto. Ebullición: 3600 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 2800 °C
Densidad: 3,58 g/cm³ (25 °C)
Número MDL: MFCD00011109
Núm. CAS: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza (MgO)(calc.s. sustan. incinerada) 98.0 - 100.5 %
Insolubilidad en ácido clorhídrico Max. 0,02 %
Pérdida por ignición (1000°C) Max. 4 %
Solubility in water Max. 0,7 %
N total (Nitrógeno) Max. 20 ppm
Cl (Cloruro) Max. 0,05 %
CO3 (como CO2) Max. 1,5 %
SO4 (Sulfato) Max. 0,1 %
Ca (Calcio) Max. 1,1 %
Cu (Cobre) Max. 10 ppm
Fe (Hierro) Max. 0,05 %
K (Potasio) Max. 50 ppm
Na (Sodio) Max. 3 %
Pb (Plomo) Max. 10 ppm
Zn (Cinc) Max. 5 ppm