Magnesio óxido ligero E530, BP, Ph. Eur., extra puro, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Sinónimos: Óxido de magnesio, Magnesio calcinado
1.05862.1000 1.05862.9020
1.05862.1000EA 465 EUR
1.05862.1000 1.05862.9020
Magnesio óxido ligero E530, BP, Ph. Eur., extra puro, SAFC®
Magnesio óxido
Formula: MgO
Pto. Ebullición: 3600 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 2800 °C
Densidad: 3,58 g/cm³ (25 °C)
Número MDL: MFCD00011109
Núm. CAS: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9