Magnesio óxido light 97, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Óxido de magnesio, Magnesio calcinado
25054.298EA 65.9 EUR
25054.298 25054.367
Magnesio óxido light 97, TECHNICAL
Magnesio óxido
Formula: MgO
MW: 40.3 g/mol
Pto. Ebullición: 3600
Pto. de fusión: 2800 °C
Densidad: 3.58 g/cm³ (25 °C)
Número MDL: MFCD00011109
Núm. CAS: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Índice Merck: 13,05700
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (on calcinated product) Min. 97 %
Loss on ignition Max. 8 %
Silica Max. 1.5 %