Magnesio óxido pesado ≥96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Óxido de magnesio, Magnesio calcinado
44237.22 44237.36 44237.A1
44237.22EA 75.5 EUR
44237.22 44237.36 44237.A1
Magnesio óxido pesado ≥96%
Magnesio óxido
Purity: 96% CAS No.: 1309-48-4 Molecular Formula: MgO Formula Weight: 40.30 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 3.58 Refractive Index: 1.736 Odour: Odourless Melting Point: 2852° Boiling Point: 3600° Merck Reference: 14,5677 MDL No.: MFCD00011109
Formula: MgO
MW: 40.3 g/mol
Pto. Ebullición: 3600 °C
Pto. de fusión: 2852 °C
Densidad: 3.58
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011109
Núm. CAS: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Índice Merck: 14,5677