Magnesio óxido pesado 98.0-100.5% (by complexometry from ignited basis), EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., USP, extra puro suitable for use as excipient E530, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Sinónimos:
Óxido de magnesio, Magnesio calcinado
1.05867.1000
1.05867.9029
1.05867.1000EA
320
EUR
1.05867.1000
1.05867.9029
Magnesio óxido pesado 98.0-100.5% (by complexometry from ignited basis), EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., USP, extra puro suitable for use as excipient E530, SAFC®
Magnesio óxido
Formula:
MgO Pto. Ebullición: 3600 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 2800 °C Densidad: 3,58 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011109 Núm. CAS: 1309-48-4 EINECS: 215-171-9 Índice Merck: 12,05713 |