Bario hidróxido, anhidro 94-98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
12195.18
12195.30
12195.A1
12195.18EA
43.8
EUR
12195.18
12195.30
12195.A1
Bario hidróxido, anhidro 94-98%
Hidróxido de bario
Purity: 94-98%
CAS No.: 17194-00-2
Molecular Formula: Ba(OH)2
Formula Weight: 171.36
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air Sensitive and Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 12.5
Melting Point: 408°
Merck Reference: 14,977
UN No.: 3262
MDL No.: MFCD00003443
Formula:
H₂BaO₂ Pto. de fusión: 408 °C Densidad: 2,18 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003443 Núm. CAS: 17194-00-2 EINECS: 241-234-5 UN: 3262 ADR: 8,III Índice Merck: 14,977 |