Calcio hidróxido 98%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Cal apagada
219180010 219180025 219181000 219185000 219180100
ACRO219180010EA 78.1 EUR
ACRO219180010 ACRO219180025 ACRO219181000 ACRO219185000 ACRO219180100
Calcio hidróxido 98%, extra puro
Calcio hidróxido
Formula: Ca(OH)₂
Pto. Ebullición: 2850 °C
Pto. de fusión: 580 °C (desc.)
Densidad: 2,24 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010901
Núm. CAS: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,01675
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white Powder
Titration Complexometric ≥97.5 %
Identification Passes tests
Arsenic (As) ≤3 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤40 ppm
Insoluble matter ≤0.2 % (in HCl)
Mg and alkali salts (SO4) ≤2.5 %