Calcio hidróxido 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Cal apagada
A12650.0B A12650.0I A12650.30
A12650.0BEA 36.2 EUR
A12650.0B A12650.0I A12650.30
Calcio hidróxido 95%
Calcio hidróxido
Formula: Ca(OH)₂
MW: 74.09 g/mol
Pto. de fusión: 550
Densidad: 2.24
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010901
Núm. CAS: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3
UN: 3262
ADR: 8 III
Índice Merck: 14,1673