Calcio hidróxido, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02047.0500
1.02047.1000
1.02047.9050
1.02047.0500EA
61.6
EUR
1.02047.0500
1.02047.1000
1.02047.9050
Calcio hidróxido, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Calcio hidróxido
Formula:
Ca(OH)₂ Pto. de fusión: 550 °C Densidad: 2,24 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010901 Núm. CAS: 1305-62-0 EINECS: 215-137-3 UN: 3262 ADR: 8,III Índice Merck: 13,01675 |
Resultados test especificaciones
Solubility | 1.7 g/l (20 °C) |
Melting Point | 550 °C (decomposition) |
Molar Mass | 74.09 g/mol |
Bulk Density | 400 kg/m3 |
Boiling Point | 2850 °C (1013 hPa) (decomposition) |
Vapor Pressure | (20 °C) |
Density | 2.24 g/cm3 (20 °C) |
pH | 12.6 (H2O, 20 °C) (saturated solution) |