Calcio hidróxido, EMPROVE® ESSENTIAL FCC, BP, E526, Ph. Eur., JP, USP suitable for use as excipient, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Peligro
Sinónimos: Cal apagada
1.02110.9025 1.02110.9050 1.02110.9500
1.02110.9025EA 0 EUR
1.02110.9025 1.02110.9050 1.02110.9500
Calcio hidróxido, EMPROVE® ESSENTIAL FCC, BP, E526, Ph. Eur., JP, USP suitable for use as excipient, SAFC®
Calcio hidróxido
Formula: Ca(OH)₂
MW: 74.09 g/mol
Pto. de fusión: 550
Densidad: 2.24 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010901
Núm. CAS: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3
UN: 3262
Índice Merck: 13,01675