Calcio hidróxido ≥96%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
22355.298EA 47.1 EUR
22355.298 22355.367
Calcio hidróxido ≥96%, GPR RECTAPUR®
Calcio hidróxido
Formula: Ca(OH)₂
Pto. de fusión: 550 °C
Densidad: 2,24 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010901
Núm. CAS: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3
UN: 3262
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,01675
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (at filling) Min. 96 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Insolubility in hydrochloric acid Max. 0.1 %
Not precipitated by (COONH4)2 (as SO4) Max. 2.5 %
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
CO3 (as CaCO3) Max. 3 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.2 %
Fe (Iron) Max. 0.05 %