Magnesio hidróxido 95%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Magnesio hidratado
315725000 315720025 315720250
ACRO315725000EA 54.4 EUR
ACRO315725000 ACRO315720025 ACRO315720250
Magnesio hidróxido 95%, puro
Magnesio hidróxido
Formula: Mg(OH)₂
MW: 58.32 g/mol
Pto. de fusión: 350 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011104
Núm. CAS: 1309-42-8
EINECS: 215-170-3
Índice Merck: 13,05693
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥94 %