Magnesio hidróxido 95-100.5%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Magnesio hidratado
12367.36
12367.22
12367.A4
12367.36EA
53
EUR
12367.36
12367.22
12367.A4
Magnesio hidróxido 95-100.5%
Magnesio hidróxido
Purity: 95-100.5%
CAS No.: 1309-42-8
Molecular Formula: Mg(OH)2
Formula Weight: 58.33
Physical Form: Powder
Density: 2.36
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 360°dec
Solubility: Soluble in dilute acids. Practically insoluble in water
Merck Reference: 14,5670
MDL No.: MFCD00011104
Flame retardant in plastics, such as PVC, as it produces less toxic fumes
Formula:
Mg(OH)₂ MW: 58.32 g/mol Pto. de fusión: 360 °C (desc.) Densidad: 2.36 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011104 Núm. CAS: 1309-42-8 EINECS: 215-170-3 Índice Merck: 13,05693 |