Hidrogenoortofosfato de calcio, anhidro 97%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
215710010 215710250 215710050
ACRO215710010EA 132 EUR
ACRO215710010 ACRO215710250 ACRO215710050
Hidrogenoortofosfato de calcio, anhidro 97%, puro
Hidrogenoortofosfato de calcio
Formula: CaHPO₄
Pto. de fusión: 370 °C
Densidad: 2,89 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010909
Núm. CAS: 7757-93-9
EINECS: 231-826-1
Índice Merck: 13,01697
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥96.0 %