Hidrogenoortofosfato de calcio, anhidro ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Calcio hidrogenoorthofosfato, Calcio hidrogenofosfato
40232.30 40232.A1 40232.A7
40232.30EA 75.3 EUR
40232.30 40232.A1 40232.A7
Hidrogenoortofosfato de calcio, anhidro ≥98%
Hidrogenoortofosfato de calcio
Purity: 98% min CAS No.: 7757-93-9 Molecular Formula: CaHO4P Formula Weight: 136.06 Physical Form: Powder Appearance: White Odour: Odourless Merck Reference: 14,1692 MDL No.: MFCD00010909
Formula: CaHPO₄
MW: 136.06 g/mol
Pto. de fusión: 370
Densidad: 2.89 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010909
Núm. CAS: 7757-93-9
EINECS: 231-826-1
Índice Merck: 14,1692