Hidrogenoortofosfato de calcio, anhidro, en polvo extra fino, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, USP, FCC, E341 suitable for use as excipient, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.02144.9026 1.02144.9025 1.02144.1000
1.02144.9026EA 0 EUR
1.02144.9026 1.02144.9025 1.02144.1000
Hidrogenoortofosfato de calcio, anhidro, en polvo extra fino, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, USP, FCC, E341 suitable for use as excipient, SAFC®
Hidrogenoortofosfato de calcio
Formula: CaHPO₄
Pto. de fusión: 370 °C
Densidad: 2,89 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00010909
Núm. CAS: 7757-93-9
EINECS: 231-826-1
Índice Merck: 13,01697