Sulfuro de bario 99,7 Metals basis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Barium(II) sulphide
12848.09
12848.18
12848.09EA
108
EUR
12848.09
12848.18
Sulfuro de bario 99,7 Metals basis
Sulfuro de bario
Purity: 99.7%
CAS No.: 21109-95-5
Molecular Formula: BaS
Formula Weight: 169.40
Physical Form: -200 Mesh Powder
Density: 4.25
Appearance: Pale gray to yellow
Odour: Like rotten eggs
Melting Point: 1200°
Merck Reference: 14,995
UN No.: 3134
MDL No.: MFCD00014192
Formula:
BaS MW: 169.4 g/mol Pto. de fusión: 1200 °C Densidad: 4.25 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014192 Núm. CAS: 21109-95-5 EINECS: 244-214-4 UN: 3134 ADR: 4.3 III Índice Merck: 14,995 |