Sulfuro de calcio ≥99.9% (metals basis excluding Sr) (max. 0.05% Sr)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
13121.06
13121.14
13121.06EA
78
EUR
13121.06
13121.14
Sulfuro de calcio ≥99.9% (metals basis excluding Sr) (max. 0.05% Sr)
Sulfuro de calcio
Purity: 99.9%
CAS No.: 20548-54-3
Molecular Formula: CaS
Formula Weight: 72.14
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 2.5
Melting Point: dec.
Merck Reference: 14,1707
UN No.: 3134
MDL No.: MFCD00015990
Formula:
CaS MW: 72.14 g/mol Pto. de fusión: Dec. Densidad: 2.5 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015990 Núm. CAS: 20548-54-3 EINECS: 243-873-5 UN: 3134 ADR: 4.3 III Índice Merck: 14,1707 |