Sulfuro de estroncio ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
89895.09
89895.18
89895.09EA
164
EUR
89895.09
89895.18
Sulfuro de estroncio ≥99.9% (metals basis)
Sulfuro de estroncio
Purity: 99.9%
CAS No.: 1314-96-1
Molecular Formula: SrS
Formula Weight: 119.68
Physical Form: Powder
Density: 3.70
Appearance: Grey
Odour: Like rotten eggs
Melting Point:
Formula:
SSr Pto. de fusión: >2000 °C Densidad: 3,70 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00049560 Núm. CAS: 1314-96-1 EINECS: 215-249-2 UN: 3134 ADR: 4.3,III Índice Merck: 14,8849 |