Bario sulfato ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
13989.22
13989.A1
13989.A7
13989.22EA
38.9
EUR
13989.22
13989.A1
13989.A7
Bario sulfato ≥97%
Bario sulfato
Purity: 97%
CAS No.: 7727-43-7
Molecular Formula: BaSO4
Formula Weight: 233.40
Physical Form: 1-4 Micron Powder
Density: 4.5
Melting Point: 1580° dec.
Solubility: Insoluble in water, dilute acids, alcohol. Soluble in hot, concentrated H2SO4
Merck Reference: 14,994
MDL No.: MFCD00003455
Formula:
BaSO₄ Pto. Ebullición: 1600 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 1580 °C (desc.) Densidad: 4,5 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003455 Núm. CAS: 7727-43-7 EINECS: 231-784-4 Índice Merck: 14,994 |