Bario sulfato 99%, precipitado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A11768.0C
A11768.0E
A11768.36
A11768.0CEA
300
EUR
A11768.0C
A11768.0E
A11768.36
Bario sulfato 99%, precipitado
Bario sulfato
Purity: 99%
CAS No.: 7727-43-7
Molecular Formula: BaSO4
Formula Weight: 233.40
Odour: Odourless
Melting Point: 1580° dec.
MDL No.: MFCD00003455
Formula:
BaSO₄ MW: 233.39 g/mol Pto. Ebullición: 1600 Pto. de fusión: 1580 °C (desc.) Densidad: 4.5 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003455 Núm. CAS: 7727-43-7 EINECS: 231-784-4 Índice Merck: 14,994 |