Bario sulfato, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.01750.5000 1.01750.9050 1.01750.9025
1.01750.5000EA 640 EUR
1.01750.5000 1.01750.9050 1.01750.9025
Bario sulfato, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, SAFC®
Bario sulfato
Formula: BaSO₄
Pto. Ebullición: 1600 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1345 °C
Densidad: 4,5 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003455
Núm. CAS: 7727-43-7
EINECS: 231-784-4
Índice Merck: 13,00997