Bario sulfato, en polvo fino Ph. Eur.
Proveedor: VWR Chemicals
21763.292EA 95.4 EUR
21763.292 21763.463
Bario sulfato, en polvo fino Ph. Eur.
Bario sulfato
Formula: BaSO₄
Pto. Ebullición: 1600 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1345 °C
Densidad: 4,5 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003455
Núm. CAS: 7727-43-7
EINECS: 231-784-4
Índice Merck: 13,00997
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder
Identification A Passes test
Identification B Passes test
Acidity or alkalinity Passes test
Substances soluble in acid Max. 0.3 %
Oxidisable sulphur compounds Passes test
Soluble barium salts Max. 10 ppm
Loss on ignition (600 ± 50°C) Max. 2 %
Residual solvents Passes test