Bario sulfato 98, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
21766.292EA 92.4 EUR
21766.292 21766.463
Bario sulfato 98, GPR RECTAPUR®
Bario sulfato
Formula: BaSO₄
MW: 233.39 g/mol
Pto. Ebullición: 1600
Pto. de fusión: 1345 °C
Densidad: 4.5 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003455
Núm. CAS: 7727-43-7
EINECS: 231-784-4
Índice Merck: 13,00997
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 98 %
Acidity Max. 0.002 meq/g
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 10 ppm