Calcio sulfato, anhidro 99%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Sulfato de calcio
217521000
217520025
217520100
217525000
ACRO217521000EA
38.4
EUR
ACRO217521000
ACRO217520025
ACRO217520100
ACRO217525000
Calcio sulfato, anhidro 99%, puro
Calcio sulfato
Formula:
CaO₄S MW: 136.14 g/mol Pto. de fusión: 1450 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149624 Núm. CAS: 7778-18-9 EINECS: 231-900-3 Índice Merck: 13,01711 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Off-white Crystalline powder |
Assay | ≥98.5 % |