Calcio sulfato, anhidro ≥99.993% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
11116.04
11116.09
11116.18
11116.04EA
59.9
EUR
11116.04
11116.09
11116.18
Calcio sulfato, anhidro ≥99.993% (metals basis), Puratronic®
Calcio sulfato
Purity: 99.993%
CAS No.: 7778-18-9
Molecular Formula: CaO4S
Formula Weight: 136.14
Physical Form: Powder
Density: 2.960
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1450°
Merck Reference: 14,1706
MDL No.: MFCD00010912
Formula:
CaO₄S Pto. de fusión: 1450 °C Densidad: 2,960 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010912 Núm. CAS: 7778-18-9 EINECS: 231-900-3 Índice Merck: 14,1706 |