Calcio sulfato, anhidro 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Sulfato de calcio
40144.30
40144.A1
40144.A7
40144.30EA
56.5
EUR
40144.30
40144.A1
40144.A7
Calcio sulfato, anhidro 99%
Calcio sulfato
Purity: 99%
CAS No.: 7778-18-9
Molecular Formula: CaO4S
Formula Weight: 136.14
Physical Form: Powder
Density: 2.960
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1450°
Merck Reference: 14,1706
MDL No.: MFCD00010912
Drying agent, laboratory desiccant, paper filler
Formula:
CaO₄S Pto. de fusión: 1450 °C Densidad: 2,960 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010912 Núm. CAS: 7778-18-9 EINECS: 231-900-3 Índice Merck: 14,1706 |