Magnesio sulfato, anhidro 97%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Sulfato de magnesio
413480050 413485000 413480025 413480250
ACRO413480050EA 29.1 EUR
ACRO413480050 ACRO413485000 ACRO413480025 ACRO413480250
Magnesio sulfato, anhidro 97%, puro
Magnesio sulfato
Formula: MgSO₄
Pto. de fusión: 1124 °C
Densidad: 2,65 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011110
Núm. CAS: 7487-88-9
EINECS: 231-298-2
Índice Merck: 12,05731
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc2ae189b0cbc1bfc599951528466503d0d9008&vid=63867221020ebd2c8c227492e609a4764639ff79&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light grey Granular powder (May contain grey particles)
Titration Complexometric ≥96.0 %
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤100 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Silicon dioxide (SiO2) ≤1000 ppm