Magnesio sulfato, anhidro ≥99.5%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Sulfato de magnesio
33337.36
33337.A3
33337.A9
33337.36EA
72.7
EUR
33337.36
33337.A3
33337.A9
Magnesio sulfato, anhidro ≥99.5%
Magnesio sulfato
Purity: 99.5% min
CAS No.: 7487-88-9
Molecular Formula: MgSO4
Formula Weight: 120.37
Physical Form: Powder
Density: 2.66
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1124° dec.
Merck Reference: 14,5691
MDL No.: MFCD00011110
Suitable for sensitive molecular biology applications
Formula:
MgSO₄ MW: 120.37 g/mol Pto. de fusión: 1124 °C (desc.) Densidad: 2.66 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011110 Núm. CAS: 7487-88-9 EINECS: 231-298-2 Índice Merck: 14,5691 |