Magnesio sulfato, secada ≥98%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Sulfato de magnesio
291184PEA 150 EUR
291184P 291186R 29118BW
Magnesio sulfato, secada ≥98%, GPR RECTAPUR®
Magnesio sulfato
Formula: MgSO₄
MW: 120,37 g/mol
Pto. de fusión: 1127 °C
Densidad: 2,65 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011110
Núm. CAS: 7487-88-9
EINECS: 231-298-2
Índice Merck: 12,05731
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc2ae189b0cbc1bfc599951528466503d0d9008&vid=63867221020ebd2c8c227492e609a4764639ff79&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza Min. 98 %
Metales pesados (como Pb) Max. 10 ppm
Cl (Cloruro) Max. 0,05 %
Fe (Hierro) Max. 10 ppm