Magnesio sulfato, anhidro ≥98%
Proveedor: MP Biomedicals
Sinónimos: Sulfato de magnesio
0215013691 0215013690
ICNA0215013691EA 119 EUR
ICNA0215013691 ICNA0215013690
Magnesio sulfato, anhidro ≥98%
Magnesio sulfato
Soluble in water.
Formula: MgSO₄
Pto. de fusión: 1127 °C
Densidad: 2,65 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011110
Núm. CAS: 7487-88-9
EINECS: 231-298-2
Índice Merck: 12,05731
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc2ae189b0cbc1bfc599951528466503d0d9008&vid=63867221020ebd2c8c227492e609a4764639ff79&prid=web&clid=SAPDAM