Magnesio sulfato ≥95%, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Sulfato de magnesio
25162.361EA 521 EUR
25162.361 25162.465
Magnesio sulfato ≥95%, TECHNICAL
Magnesio sulfato
Formula: MgSO₄
MW: 120.37 g/mol
Pto. de fusión: 1127 °C
Densidad: 2.65 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011110
Núm. CAS: 7487-88-9
EINECS: 231-298-2
Índice Merck: 12,05731
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc2ae189b0cbc1bfc599951528466503d0d9008&vid=63867221020ebd2c8c227492e609a4764639ff79&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza Min. 95 %