Magnesio sulfato hidrato, contains 3 to 4 moles of water 99% (base secada), extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Sulfato de magnesio hidrato
196850010 196850025 196850100
ACRO196850010EA 45.8 EUR
ACRO196850010 ACRO196850025 ACRO196850100
Magnesio sulfato hidrato, contains 3 to 4 moles of water 99% (base secada), extra puro
Magnesio sulfato hidrato
Formula: MgSO₄·nH₂O
MW: 120.37 g/mol (anhy)
Pto. de fusión: 1124 °C (desc.)
Densidad: 2.66 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149787
Núm. CAS: 22189-08-8
EINECS: 231-298-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric ≥98.5 % (On dried substance)
Loss on drying 26 % to 32 % (400 to 500 °C)
Acidity/alkalinity Passes test
Chloride (Cl) ≤400 ppm
Arsenic (As) ≤2 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm