Magnesio sulfato hidrato, (base secada) contains ca 1-2 mol water of hydration
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Sulfato de magnesio hidrato
L13739.22
L13739.36
L13739.0E
L13739.22EA
24.7
EUR
L13739.22
L13739.36
L13739.0E
Magnesio sulfato hidrato, (base secada) contains ca 1-2 mol water of hydration
Magnesio sulfato hidrato
CAS No.: 22189-08-8
Molecular Formula: MgSO4.xH2O
Formula Weight: 120.37(anhy)
Merck Reference: 14,5691
MDL No.: MFCD00149787
Formula:
MgSO₄·nH₂O MW: 120.37 g/mol (anhy) Densidad: 2.45 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011110 Núm. CAS: 22189-08-8 EINECS: 231-298-2 Índice Merck: 14,5691 |